Natriumhydroxid 1.0 M NaOH (1.0N) Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
319511-2LEA 77.97 EUR
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
Natriumhydroxid 1.0 M NaOH (1.0N) Volumetric, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 0.950 - 1.050 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.03 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)