Natriumhydroxid 5.0 M NaOH (5.0N) Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
656046-6X1L 656046-1L
656046-6X1LEA 224.04 EUR
656046-6X1L HONC656046-1L
Natriumhydroxid 5.0 M NaOH (5.0N) Volumetric, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 105…140 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –12…–10 °C
Dichte: 1.327 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 4.900 - 5.100 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)