Natriummolybdat(VI) Dihydrat ≥99% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Molybdsäure Natriumsalz Dihydrat, di-Natriummolybdat Dihydrat, Natriummolybdänoxid Dihydrat
331058-500G 331058-2.5KG
331058-500GEA 512.56 EUR
331058-500G 331058-2.5KG
Natriummolybdat(VI) Dihydrat ≥99% ACS, Fluka™
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Molecular Weight: 241.95 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (–H₂O des Kristalls)
Dichte: 2.700 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149170
CAS-Nummer: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.5 - 103.0 %
pH (5 %, 25 °C) 7.0 - 10.5
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.015 %