ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Anthony Low
Lieferant: ELTEN
7275103/40 7275103/41 7275103/42 7275103/43 7275103/44 7275103/45 7275103/46 7275103/47 7275103/48 1727511/36 1727511/37 1727511/38 1727511/39 1727512/36 1727512/37 1727512/38 1727512/39 1727513/36 1727513/37 1727513/38 1727513/39
ELTN7275103/40EA 87.9 EUR
ELTN7275103/40 ELTN7275103/41 ELTN7275103/42 ELTN7275103/43 ELTN7275103/44 ELTN7275103/45 ELTN7275103/46 ELTN7275103/47 ELTN7275103/48 ELTN1727511/36 ELTN1727511/37 ELTN1727511/38 ELTN1727511/39 ELTN1727512/36 ELTN1727512/37 ELTN1727512/38 ELTN1727512/39 ELTN1727513/36 ELTN1727513/37 ELTN1727513/38 ELTN1727513/39
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Anthony Low
Schuhe und Stiefel
Lederfreie, sportliche und leichte ESD-Sicherheitsschuhe aus Mikrofaser, mit geschlossener, gepolsterter Lasche und rutschhemmender Zweischichten-TPU/PU-Sohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige, semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Bereichen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/rot
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC, Form A