VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen mit flachen Schraubkappen
Lieferant: VWR
VWR®
525-1157EA 129 EUR
525-1157 525-1146 525-1156 525-1145 525-1144 525-1155 525-1143 525-1141 525-1140 525-1139 525-1149 525-1138 525-1159 525-1137 525-1148 525-1158 525-1147 525-1160
VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen mit flachen Schraubkappen
Röhrchen Reaktionsgefäße
Diese Röhrchen werden aus einem ultraklaren PP der USP-Klasse VI hergestellt und erlauben eine einfache Betrachtung des Inhalts.
  • Frei von RNase, DNase und Endotoxin
  • Eingravierte Graduierungen versichern Genauigkeit
  • Eignen sich für die gängigsten Rotoren
  • Glatte Oberfläche ermöglicht das Anbringen von Etiketten
  • Sterile Röhrchen werden durch Bestrahlung sterilisiert
Diese Röhrchen verfügen über universelle Schraubgewinde zur Verwendung mit den gängigsten Marken-Schraubkappen. Flache Kappen enthalten einen O-Ring aus Silikonkautschuk, der eine auslaufsichere Abdichtung gewährleistet. (Bitte BEACHTEN: O-Ringe aus Silikon werden ab 22. Juni 2022 verwendet: 220622626D. Nach dem 22. Juni 2022 verwenden Hersteller keine MCT-Kappen mit O-Ringen aus Ethylenpropylen)
Röhrchen und Kappen können bei 121 °C autoklaviert und bis zu -80 °C tiefgefroren werden.
Standards: Fertigung in einer Reinraumumgebung der Klasse 100 000.
Hergestellt gemäß EN ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem.
Für jede Charge ist ein Zertifikat verfügbar.
Lieferumfang: Röhrchen werden zu 500 pro Beutel verpackt. Farbig sortierte Packungen mit Kappen (525-1187) enthalten die gleiche Menge roter, oranger, gelber, blauer und grüner Kappen.