Methyl Indole-2-carboxylate 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-carboxylic Acid Methyl Ester

H66609.03 H66609.06
H66609.03EA 30.6 EUR
H66609.03 H66609.06
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Methyl Indole-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00460779
CAS-Nummer: 1202-04-6
EINECS: 214-861-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Purity Min. 96%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR