SPE-Säulen, Supra-Clean® Florisil (FL-S) für Pestizide
Lieferant: PerkinElmer
N9306443 N9306447 N9306436 N9306470 N9306516
PERCN9306443EA 101 EUR
PERCN9306443 PERCN9306447 PERCN9306436 PERCN9306470 PERCN9306516
SPE-Säulen, Supra-Clean® Florisil (FL-S) für Pestizide
Chromatographiesäulen
Supra-Clean® Florisil (FL-S) SPE-Säulen für Pestizide werden bei der Analyse von Pestiziden für die Extraktion polarer Verbindungen empfohlen.
  • Hydrophiler Mechanismus
  • Ideal für polare Verbindungen in unpolarer Matrix
  • pH-Bereich: 2 bis 8
Alternative zu Silica für viskose Matrizen.