Avantor® ACE® Phenyl-Hexyl & Generix® SIL, Analytische HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: Avantor
GEN3SIL0502/3EA 0 EUR
GEN3SIL0502/3 GEN3SIL1046/3 GEN3SIL1546/3 GEN3PHEX0502/3 GEN3PHEX1046/3 GEN3PHEX1546/3 GEN-SIL-GD2 GEN-SIL-GD GEN-PHEX-GD2 GEN-PHEX-GD GEN-3SIL-0502 GEN-3SIL-7502 GEN-3SIL-1002 GEN-3SIL-1202 GEN-3SIL-1502 GEN-3SIL-0503 GEN-3SIL-7504 GEN-3SIL-1004 GEN-3SIL-1204 GEN-3SIL-1504 GEN-3SIL-0546 GEN-3SIL-7546 GEN-3SIL-1046 GEN-3SIL-1246 GEN-3SIL-1546 GEN-3SIL-7503 GEN-3SIL-1003 GEN-3SIL-1203 GEN-3SIL-1503 GEN-3SIL-0504
Avantor® ACE® Phenyl-Hexyl & Generix® SIL, Analytische HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Diese leistungsstarken HPLC-Säulen enthalten hochreines sphärisches Kieselgel.
  • Sehr enge Partikelgrößenverteilung für ausgezeichnete Säuleneffizienz
  • Scharfe, hochsymmetrische Peaks für saure, basische und neutrale Analyten
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule und von Charge zu Charge
Jede Säule wird einzeln getestet und mit einem Testchromatogramm geliefert.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung SIL Phenyl-Hexyl
Environmentally Preferable
Kohlenstoffbelastung 15.2%
Endcapped Nein Ja
pH-Bereich 2,0 - 8,0 2,0 - 8,0
Surface area 350 m²/g 350 m²/g
USP-Code L3 L11