Löffelspatel, Mikro, Pulver, Edelstahl
Lieferant: RSG
625.150 627.151 627.186 625.185 625.210 627.211
RSGA625.150EA 40.3 EUR
RSGA625.150 RSGA627.151 RSGA627.186 RSGA625.185 RSGA625.210 RSGA627.211
Löffelspatel, Mikro, Pulver, Edelstahl
Spatel
Aus Edelstahl 18/10.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Schnell und einfach zu reinigen
Mit einem Mikrolöffel an einem Ende und einem Mikrospatel am anderen Ende.