Kolorimetrische Schnellteste, ammonium, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
920006 920106 931008 931208 935012 931010 931210
MANA920006EA 119 EUR
MANA920006 MANA920106 MANA931008 MANA931208 MANA935012 MANA931010 MANA931210
Kolorimetrische Schnellteste, ammonium, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Die VISOCOLOR® Testkits sind in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE unterteilt. Dabei besitzt jede Produktlinie ihre eigenen Vorzüge, um einen maßgeschneiderten Test für jede Anwendung und jeden Anwender zu bieten.
  • Mobil
  • Umweltfreundlich
  • Einfache Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Ammonium-Ionen sind vorwiegend in häuslichen, aber oft auch in industriellen Abwässern enthalten. In Oberflächen- und Grundwasser deutet die Anwesenheit von Ammonium-Ionen auf die Zersetzung tierischer oder pflanzlicher Substanzen hin. Die Überwachung der Ammonium-Werte ist daher für die Wasserversorgung von großer Bedeutung.