Titrimetrische Schnellteste, calcium, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
915010
915210
931012
MANA915010EA
57.2
EUR
MANA915010
MANA915210
MANA931012
Titrimetrische Schnellteste, calcium, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Die VISOCOLOR® Testkits sind in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE unterteilt. Dabei besitzt jede Produktlinie ihre eigenen Vorzüge, um einen maßgeschneiderten Test für jede Anwendung und jeden Anwender zu bieten.
- Mobil
- Umweltfreundlich
- Einfache Handhabung
- Anwendungsorientierte Messbereiche
Calcium ist in der Natur in Gesteinen und im Wasser weit verbreitet. Calcium- und magnesiumhaltiges Wasser ist sowohl in der Industrie als auch im Haushalt sehr störend, da sich beim Kochen Calciumcarbonat als schädlicher Kesselstein absetzt und Calcium-Ionen das Schäumen von Seifen verhindern.