Titrimetrische Schnellteste, härte, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
915202 915203 915205 931014 931029 935016 935042 915002 915003 915005
MANA915202EA 38.4 EUR
MANA915202 MANA915203 MANA915205 MANA931014 MANA931029 MANA935016 MANA935042 MANA915002 MANA915003 MANA915005
Titrimetrische Schnellteste, härte, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Die VISOCOLOR® Testkits sind in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE unterteilt. Dabei besitzt jede Produktlinie ihre eigenen Vorzüge, um einen maßgeschneiderten Test für jede Anwendung und jeden Anwender zu bieten.
  • Mobil
  • Umweltfreundlich
  • Einfache Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Die Gesamthärte oder Wasserhärte wird definiert als die Summe der Konzentrationen aller in einer wässrigen Probe gelösten Erdalkaliionen. Da Strontium- und Bariumionen jedoch nur in Spuren enthalten sind und somit als Härtebildner nur eine untergeordnete Rolle spielen, wurde die Definition gemäß der deutschen DIN-Norm 38409-H 6 übernommen. Demnach ist die Härte allein durch die Konzentrationen von Calcium- und Magnesiumionen in mmol/l gekennzeichnet.
Als Carbonathärte bezeichnet man den Anteil an Calcium- und Magnesiumionen, für den eine äquivalente Konzentration an Hydrogencarbonat in der Lösung vorliegt.