Kolorimetrische Schnellteste, eisen, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
920040 920140 931026 931226 931025 931225
MANA920040EA 119 EUR
MANA920040 MANA920140 MANA931026 MANA931226 MANA931025 MANA931225
Kolorimetrische Schnellteste, eisen, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Die VISOCOLOR® Testkits sind in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE unterteilt. Dabei besitzt jede Produktlinie ihre eigenen Vorzüge, um einen maßgeschneiderten Test für jede Anwendung und jeden Anwender zu bieten.
  • Mobil
  • Umweltfreundlich
  • Einfache Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Sowohl in natürlichen Gewässern als auch in Abwässern ist meistens Eisen vorhanden. Es kann in Form von Fe(II)- oder Fe(III)-Ionen vorliegen, falls der pH-Wert des Wassers unter 3 liegt oder das Wasser sauerstofffrei ist. Bei höheren pH-Werten geht Fe(III) in unlösliches Oxyhydrat über. Sehr oft befindet sich die Probe im Übergangszustand mit feinverteilten ausgefällten Eisenoxiden. Im Abwasser und in huminsäurehaltigen natürlichen Gewässern liegt Eisen oft in komplexer Form vor. Die VISOCOLOR® Testbestecke erfassen nur Eisen, das in gelöster Form (als Fe2+- oder Fe3+-Ionen) vorliegt. Eisenkomplexe werden nicht erfasst und müssen durch Oxidation mit Salpetersäure und Schwefelsäure aufgeschlossen werden.
10
Iron