Safranin O-Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenaziniumchlorid, Basisrot 2
911540ZAEA 54.6 EUR
911540ZA 911540ZAMP
Safranin O-Lösung
Safranin O
Formel: C₂₀H₁₉ClN₄
Molecular Weight: 350.85 g/mol
MDL: MFCD00011759
CAS-Nummer: 477-73-6