Methylenblau-Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchlorid, N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid, Methylthioniniumchlorid
911490ZAEA 55.6 EUR
911490ZA 911490ZAMP
Methylenblau-Lösung
Methylenblau
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
Molecular Weight: 319,86 g/mol
MDL: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4