Kaliumdihydrogenphosphat Konzentrat zur Verdünnung zu pH 7,4, DILUT-IT® Auflösungsmedium-Konzentrat, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Kaliumphosphat monobasisch
D019-00EA 0 EUR
D019-00 D019-04
Kaliumdihydrogenphosphat Konzentrat zur Verdünnung zu pH 7,4, DILUT-IT® Auflösungsmedium-Konzentrat, J.T.Baker®
Kaliumdihydrogenphosphat
DILUT-IT dissolution media concentrates are produced from raw materials in accordance with USP/Ph. Eur./BP/JP guidelines under validated processes in Avantor Performance Materials' ISO certified manufacturing facilities.
Formel: KH₂PO₄
Molecular Weight: 136.09 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 253
Dichte: 1.0000...2.0000 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
Merck Index: 13,07744
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (M) at 26X Dilution (as Potassium Phosphate Monobasic) 0.045 - 0.054
Appearance Passes Test
pH at 25 °C at 26X Dilution 7.35 - 7.45
For Laboratory, Research or Manufacturing Use