Kapselfilter, Polycap™ HD, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
6703-3610 6703-3611 6703-3621 6703-3650 6703-7510 6703-7511 6703-7521 6703-7550 2612T 2614T 2610T 2611T 2710 2711T 2712M 2712T 2713T 2810T 2813 2813T 2814T 2812T 2714T
515-0097EA 71.8 EUR
515-0097 515-0098 515-0099 515-0100 515-0101 515-0102 515-0103 515-0104 516-0960 516-0912 516-0958 516-0959 516-0967 516-0968 516-0969 516-0970 516-0972 516-0978 516-0980 516-0981 516-0982 516-0979 516-0914
Kapselfilter, Polycap™ HD, Whatman™
Filter Membranfilterkapseln
Diese Polycap™ HD-Kapselfilter bieten ein breites Spektrum an Partikelgrößenretention und eine hervorragende Filtratreinheit unter Verwendung von Tiefenfiltermedien aus Polypropylen (PP). Die vollständige Konstruktion aus PP bietet außerdem chemische Beständigkeit in der Lösungsmittelfiltration.
  • PP-Filter unterstützen den Einsatz mit einem breiten Spektrum an Lösungen, pH-Lösungen und Temperaturen
  • Die robuste Konstruktion führt zu hohem Durchfluss und hohem Rückhaltevermögen
  • Kann unter Dampf bei 121 °C für 20 min. autoklaviert werden
  • Luer-Lock ermöglicht manuelle Entlüftung von Luft im Vorlauf oder dient auch als Injektions- oder Probenanschluss
Chemische Verarbeitungsanwendungen erfordern oft einen Kapselfilter, um sicherzustellen, dass der letzte Vorgang ein hochreines Endprodukt liefert. Unterschiedliche Lösungsmitteltemperaturen und pH-Werte können die Filtration erschweren, sofern keine geeignete Filterkapsel ausgewählt wird.
Aufgrund seiner heißversiegelten Konstruktion und des PP-Filters eignet sich Polycap™ HD (Heavy Duty) zum Filtern chemischer Lösungen in weiten Temperatur- und pH-Bereichen.