Avantor® Hichrom, HPLC-Säulen, RPB
Lieferant: Avantor
HI-10RPB-100PEA 0 EUR
HI-10RPB-100P HICHHI-10RPB-10CP HI-10RPB-150P HI-10RPB-250P HI-10RPB-50P HI-10RPB-100SP1 HI-10RPB-150SP1 HI-10RPB-250SP1 HIRPB-100A HIRPB-100AS HIRPB-100P HICHHIRPB-10CP HIRPB-150A HIRPB-150AS HIRPB-150P HIRPB-250A HIRPB-250AM HIRPB-250AS HIRPB-250P HIRPB-250SP HIRPB-50P HI-10RPB-100P3 HI-10RPB-10CP3 HI-10RPB-150P3 HI-10RPB-250P3 HI-10RPB-50P3 HI-10RPB-50SP1 HI-3.5RPB100AF HI-3.5RPB100AS HI-3.5RPB150AM HI-3.5RPB150AS HIRPB-100P3 HIRPB-10C5 HIRPB-150P3 HIRPB-250P3 HIRPB-50P3 HI3.5RPB10CM5 HIRPB-10C5-SK
Avantor® Hichrom, HPLC-Säulen, RPB
Chromatographiesäulen
Avantor® Hichrom RPB ist eine hochreine basische deaktivierte Silica, die aufgrund der proprietären C8/C18-Mehrfachalkylbindung und der umfassenden Endverkappung eine einzigartige Selektivität bietet. Das Sortiment umfasst 3,5, 5 und 10 μm Phasen, die für LC-MS-Anwendungen bzw. präparative Trennungen geeignet sind.
  • Erhöhte Produktivität durch verkürzte Analysezeit
  • Verringerte Säulenlänge ohne Einbußen bei der Effizienz
  • Ausgezeichnete Chromatographie
Avantor® Hichrom RPB wurde speziell für die Umkehrphasentrennung grundlegender Moleküle entwickelt. Verbleibende saure Stellen wurden eliminiert, während die Monoschichtbedeckung der hochreinen Silica-Oberfläche beibehalten wurde, um eine optimale Platteneffizienz zu erreichen. Sowohl Octyl- als auch Octadecylsilane werden zu einem Material verbunden, das die Robustheit einer C18-Phase mit der hohen Bedeckung einer C8-Phase vereint. Für grundlegende Arzneimittelmoleküle werden hervorragende Peakformen erhalten. Darüber hinaus können Säuren und Basen unter geeignet gepufferten Bedingungen auf ähnliche Weise chromatographiert werden.
* Zur Verwendung mit mit freistehender Halterung HI-161 und Säulenkoppler HI-081.
Bestellinformation: Andere Abmessungen von Säulen und Vorsäulenkartuschen sind auf Anfrage erhältlich.