Methanol, wasserfrei ≥99,8% (durch GC), Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
3004-45EA
179.87
EUR
3004-45
3004-25
Methanol, wasserfrei ≥99,8% (durch GC), Macron Fine Chemicals™
Methanol
Formel:
CH₃OH Molecular Weight: 32,04 g/mol Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (CH₃OH) (by GC) | ≥99.8 % |
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤0.1 % |
Substances Reducing KMnO₄ | Passes Test |
Acidity | Passes Test |
Acetone | Passes Test |
Solubility in H₂O | Passes Test |
Appearance (clear, colorless liquid) |