Ammoniumdihydrogenphosphat, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43837.0100 5.43837.0250
5.43837.0100EA 134 EUR
5.43837.0100 5.43837.0250
Ammoniumdihydrogenphosphat, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel: NH₄H₂PO₄
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 1,80 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003396
CAS-Nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) ≥99,0%
Identity Passes test
Ca (Calcium) ≤0,10 ppm
Cu (Copper) ≤0,010 ppm
Fe (Iron) ≤0,10 ppm
K (Potassium) ≤10 ppm
Na (Sodium) ≤10 ppm
HPLC gradient suitability test (220, 254, 280 nm) chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%