Kolorimetrische Schnellteste, Aluminium, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
931006 931206
MANA931006EA 79.6 EUR
MANA931006 MANA931206
Kolorimetrische Schnellteste, Aluminium, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Kolorimetrische Bestimmung von Aluminium mit VISOCOLOR® ECO Aluminium.
  • Mobil
  • Umweltfreundlich
  • Einfache Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Aluminium ist das häufigste Metall in unserer Anthroposphäre und nach Sauerstoff und Silicium das dritthäufigste Element der Erdkruste. Aluminium kommt in der Natur wegen seiner großen Sauerstoffaffinität nicht elementar, sondern in Form oxidischer Verbindungen vor.
In Schwimmbädern werden Aluminiumsalze als Flockungsmittel zur Wasseraufbereitung eingesetzt. Für Trinkwasser empfiehlt die WHO einen Leitwert von 0,2 mg/L Al3+. Gemäß der Richtlinie 98/83/EG des Rates liegt der Grenzwert für Trinkwasser ebenfalls bei 0,2 mg/l Al3+. In natürlichen Gewässern sind Aluminiumverbindungen nur in sehr geringen Konzentrationen enthalten. Im Abwasser kann Aluminium hingegen in höheren Konzentrationen auftreten, z. B. bei Galvanikbetrieben und Papierfabriken. Nach verschiedenen nationalen Regelungen sind 2 bis 3 mg/l Al3+ in Abwässern bestimmter Industrien (Metall-, Galvanik- und Druckindustrie) zulässig.