Kolorimetrische Schnellteste, Nickel, VISOCOLOR® ECO
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
931040
931240
MANA931040EA
95.6
EUR
MANA931040
MANA931240
Kolorimetrische Schnellteste, Nickel, VISOCOLOR® ECO
Umwelt-Prüfkits
In Ammoniaklösung reagieren Nickel-Ionen nach Oxidation mit Brom mit Dimethylglyoxim zu einem rotbraun gefärbten Komplex.
- Mobil
- Umweltfreundlich
- Einfache Handhabung
- Anwendungsorientierte Messbereiche
Nickel kann im industriellen Abwasser vorkommen. Es tritt als zweiwertiges Ion oder in komplex gebundener Form auf.
Unlösliche Nickel-Verbindungen (z. B. Nickelcyanid, Nickelcarbonat) und die Nickel-Cyano-Komplexe werden nicht erfasst.
Zur Analyse von Meerwasser nach Verdünnung geeignet.
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)