VWR®, Feuchtebestimmer mit Grafikdisplay, MBG-Serie
Lieferant: VWR Collection
611-4489EA 1810 EUR
611-4489 611-4490 611-4500 611-4517 611-4518 611-4519
VWR®, Feuchtebestimmer mit Grafikdisplay, MBG-Serie
Analysatoren Feuchte-Analysatoren
Robuste, kompakte Feuchtebestimmer mit großem, hintergrundbeleuchtetem Matrix-Grafik-Display zur Feuchtigkeitsbestimmung von Rohstoffen und Fertigprodukten in der Lebensmittel-, Kosmetik-, Milch-, Pharma-, chemischen Landwirtschafts-, Bau- und Keramikindustrie.
  • Verschiedene Modelle je nach Nutzeranforderungen an Kapazität und Präzision
  • Halogen-Infrarot-Wärmequelle
  • Doppeltes Gehäuse zum Schutz der Wägeeinheit vor Strahlungswärme
  • PT100-Temperaturfühler gewährleistet Prozessreproduzierbarkeit
  • Informationen zu Datum und Uhrzeit sind beim Ausdruck verfügbar
  • Mehrsprachig, Einstellungen anpassbar
  • GLP/ISO-Protokoll der zuletzt gespeicherten Kalibrierdaten (kann eingesehen und ausgedruckt werden)
MBG 64 M inklusive Wägesystem basierend auf elektromagnetischer Kraftkompensation mit Trocknungsauflösung.
MBG 62 und MBG 163L inklusive hochauflösendem Wägezellen-Wägesystem mit Trocknungsauflösung.
Auf dem Display werden alle Parameter des Trocknungsprozesses sowie alle Ergebnisse während des Trocknens angezeigt. Die Geräte sind mit einer komfortablen automatischen Startfunktion ausgestattet, wobei das letzte Trocknungsprogramm im Speicher per Taste oder durch Schließen der Heizung ausgeführt wird. Auswahl zwischen zwei Heizmodi: Standard oder schnell. Die Heizparameter lassen sich auf einfache Weise einstellen. Eine moderne Software ermöglicht eine intuitive Führung durch den Betriebsprozess.
Bestellinformation: Es besteht die Möglichkeit, das interne Thermometer mithilfe des optionalen Kalibriersets zu kalibrieren.