Natriumhypochlorit-Lösung 13% (w/v), technische Qualität
Lieferant: PanReac AppliChem
213322.1214 213322.0715
APPC213322.1214EA 26.8 EUR
APPC213322.1214 APPC213322.0715
Natriumhypochlorit-Lösung 13% (w/v), technische Qualität
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74,44 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Active Chlorine, Iodometry) 10.0 - 14.0%
NaCl Max. 11.5%