Contec® Sterile CyChlor ist eine Mischung aus stabilisierter hypochloriger Säure und destilliertem Wasser mit breitem Wirkungsspektrum für die tägliche Verwendung.
- Breitbandwirkung in 3 Minuten spart Zeit bei der Biodekontaminierung
- Auf 0,2 Mikrometer filtriert und in einer Umgebung der Klasse A abgefüllt, um zu gewährleisten, dass das Produkt frei von Kontaminierungen und Partikeln ist
- Für die Verwendung in Reinräumen der Klassen A und B geeignet
- Enthält keine quartären Ammoniumverbindungen und keine Tenside und hinterlässt dadurch wenig Rückstände, was Zeit bei deren Entfernung spart
- Zerstäuberflasche besitzt eine Strahl- und eine Zerstäuberoption – eine große Tröpfchengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet gute Flächenabdeckung
- Als nicht korrosiv klassifiziert und kann sicher in allen Bereichen des Reinraums genutzt werden; für die Reinigung von Bildschirmen im Mikroelektronikbereich und andere Anwendungen geeignet
Nicht als Gefahrstoff klassifiziert, weshalb eine einfache persönliche Schutzausrüstung (PSA) ausreicht und keine besondere Entsorgung erforderlich ist.
Contec CyChlor wird gebrauchsfertig geliefert und ist in 3 Minuten gegen Bakterien und Hefen wirksam. Das sterile Produkt wird in vorbestrahlte Komponenten abgefüllt.
Bestellinformation: Eine nicht sterile Ausführung ist erhältlich.
Lieferumfang: Wird entweder als Zerstäuberflasche für kleine Bereiche oder als 5 L-Behälter mit Deckel geliefert, wenn größere Mengen benötigt werden.
Verpackung: Doppelt verpackt, um den Produkttransfer in einen pharmazeutischen Reinraum zu unterstützen. Die längsseitig aufreißbaren Beutel lassen sich selbst mit Handschuhen problemlos öffnen.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.