Desinfektionsspray, Contec® HydroPure
Lieferant: Contec
CONTFBC56HPEA 241 EUR
CONTFBC56HP CONTFBC16HP CONTFBT16HP
Desinfektionsspray, Contec® HydroPure
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Contec® HydroPure ist eine Mischung aus 6% stabilisiertem Wasserstoffperoxid und destilliertem Wasser und hinterlässt nur geringe bis keine Rückstände, wodurch es ideal für die meisten Oberflächen geeignet ist. Wirksam gegen Bakterien, Pilze, Hefen und Sporen.
  • Wasserstoffperoxid zerfällt in Wasser und Sauerstoff, wodurch es wenig Rückstände hinterlässt und gut für produktberührende Bereiche geeignet ist
  • Auf 0,2 Mikrometer in einem Reinraum der Klasse B unter einseitig wirkender Luftströmung der Klasse A filtriert, wodurch das Produkt frei von Kontaminierungen und Partikeln ist
  • Sporizide Wirkung in 15 Minuten
  • Zerstäuberflasche mit geschlossenem 'Bag-in-Bottle'-System verhindert eine Kontaminierung des Inhalts während der Nutzung
  • Zerstäuberflasche besitzt eine Strahl- und eine Zerstäuberoption – eine große Tröpfchengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet gute Flächenabdeckung
  • Doppelt verpackt mit längsseitiger Öffnung, damit der Beutel auch mit Handschuhen einfach geöffnet werden kann
  • Als nicht korrosiv klassifiziert und kann sicher in allen Bereichen des Reinraums genutzt werden
Das Produkt wurde unter einer Luftströmung der Klasse A in einem Reinraum der Klasse B auf 0,2 Mikrometer filtriert und abgefüllt, um zu gewährleisten, dass das Produkt frei von Kontaminierungen und Partikeln ist.
Bestellinformation: Für kritische Umgebungen ist eine sterile Ausführung erhältlich.
Lieferumfang: Contec HydroPure ist in 1 l-Zerstäuberflaschen und als 1 l- oder 5 l-Behälter mit Deckel erhältlich.
Verpackung: Doppelt verpackt, um den Produkttransfer in einen pharmazeutischen Reinraum zu unterstützen. Die längsseitig aufreißbaren Beutel lassen sich selbst mit Handschuhen problemlos öffnen.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.