Mehrfachdispenser, HandyStep® touch und HandyStep® touch S
Lieferant: Brand
705210 705200 705201 705211 705200-AT
613-6205EA 1050 EUR
613-6205 613-6204 613-6414 613-6415 BRND705200-AT
Mehrfachdispenser, HandyStep® touch und HandyStep® touch S
Pipetten Mehrfachdispenser
Mehrfachdispenser sind die erste Wahl, wenn es um effizientes Dosieren langer Serien geht. Zum Pipettieren viskoser Medien sind Verdrängerpipetten oft die richtige Lösung. Der neue HandyStep touch Stepper vereint beide Funktionen. Der HandyStep touch S verfügt über zusätzliche Funktionen, wie Titration oder sequentielles Dosieren.
  • Touchbedienung mit intuitiver Menüführung in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch
  • HandyStep® touch mit den Funktionen Multi-Dispensieren, Auto-Dispensieren und Pipettieren; HandyStep® touch S zusätzlich mit den Funktionen Sequentielles Dispensieren, Multi-Aspirieren und Titrieren
  • Automatischer Spitzenabwurf und automatische Größenerkennung der BRAND PD-Tips II
  • Variable Volumeneinstellung von 1,0 μl bis 50 ml
  • Leicht zu reinigen dank glatter Oberfläche ohne Kanten und Rillen
  • Induktiv aufladbar
Mit dem Touchscreen-Display können Sie bequem zwischen den Funktionen hin- und herwischen und haben immer einen Überblick über die wesentlichen Informationen zu Ihren Arbeitsschritten. Die Bedienung ist einfach, auch mit Schutzhandschuhen. Und wenn wir schon von einfach sprechen, die Zeiten des manuellen Spitzenwechsels sind vorbei. Auf dem HandyStep touch genügt ein leichtes Tippen auf das Auswurfsymbol auf dem Display, um die Spitze auszuwerfen. Der Mehrfachdispenser HandyStep touch erkennt das Volumen der neuen BRAND PD-Tips II automatisch. Das spart Zeit und reduziert das Fehlerrisiko. Auch Spitzen vieler anderer Hersteller können verwendet werden, was maximale Flexibilität bietet. Das Laden ist einfach und effizient: Einfach den HandyStep touch in die induktive Ladestation stellen und der Akku beginnt automatisch mit dem Laden.
Auch kompatibel mit der vorigen Generation der PD-Tips und mit Spitzen vieler weiterer Hersteller, z.B. Encode™-Tips, Repet-Tips, Combitips®, Combitips® plus, Combitips® advanced (wiedergegebene Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber).