Polyacrylic acid sodium salt -Lösung, M.W. ∼8000 45% in Wasser
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Poly(sodium acrylate), Poly(sodium Acrylate), Acrylic Acid Sodium Salt Homopolymer, PAAS, Sodium Polyacrylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
416029-500ML 416029-100ML
SIAL416029-500MLEA 338 EUR
SIAL416029-500ML SIAL416029-100ML
Polyacrylic acid sodium salt -Lösung, M.W. ∼8000 45% in Wasser
Polyacrylic acid sodium salt
Formel: [CH₂CH(CO₂Na)]n
Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00147949
CAS-Nummer: 9003-04-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Colourless
Appearance (Form) Viscous Liquid
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Residue on Evaporation 43.0 - 47.0% wt