Headspace-Fläschchen mit Rollrand, ND20, La-Pha-Pack™
Lieferant: LA PHA PACK
20090289 20090795 20090297 20091405 20090342 20090796
218-1213EA 152 EUR
218-1213 548-3090 548-3055 548-3056 548-3057 548-3091
Headspace-Fläschchen mit Rollrand, ND20, La-Pha-Pack™
Vials
Klare- und braune Glasfläschchen mit gerundetem oder flachem Boden und Volumina von 5 bis 20 ml und Verschlüsse. Fläschchen mit gerundetem Boden zeichnen sich während des Heizvorgangs durch höhere Robustheit und Druckbeständigkeit aus. Fläschchen mit flachem Boden eignen sich besser für bestimmte Laborgeräte.
  • Druckablass-Sicherheitskappe mit einer großen Auswahl an unterschiedlichen Septen erhältlich
  • Magnetische und magnetische Bimetall-Kappen für CTC Combi PAL und Shimadzu AOC5000 Autosampler
  • Kappen mit Pharma-Fix Septen (Butyl/PTFE)