Hauben mit Schirm
Lieferant: VWR Collection
113-9236EA 0 EUR
113-9236 113-9237 113-9238 113-9239
Hauben mit Schirm
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Hauben mit Schirm werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz und bestimmten trockenen Partikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • In weiß und in blau erhältlich
Gewicht: 40 g/m² (Haube), 100 g/m² (Schirm)
Verpackung: 100 Stück pro Polybeutel und 1000 Stück pro Karton.