N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSA+TMCS+TMSI) silylating mixture II according to Horning, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
85432-10ML
85432-1ML
85432-10X1ML
85432-10MLEA
162
EUR
85432-10ML
85432-1ML
85432-10X1ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSA+TMCS+TMSI) silylating mixture II according to Horning, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSA+TMCS+TMSI) mixture
Flammpunkt:
4 °C |
UN:
2924 ADR: 3 (8),II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) | Faint Yellow to Yellow |
Appearance (Form) | Liquid |
Refractive index N20/D | 1,434 - 1,438 |
Proton NMR Spectrum | Conforms to structure |