2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol ≥98,5% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1H,1H-Pentafluor-1-propanol
79879-10ML 79879-10X1ML
79879-10MLEA 159 EUR
79879-10ML 79879-10X1ML
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol ≥98,5% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol
Formel: C₃H₃F₅O
Molecular Weight: 150,05 g/mol
MDL: MFCD00004673
CAS-Nummer: 422-05-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e84b0588b7f0d36881c58108aba50aac351968e1&vid=e84b0588b7f0d36881c58108aba50aac351968e1&prid=web&clid=SAPDAM