N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan 99% (excluding TMCS) (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
BSTFA+TMCS (99:1)
15238-100ML
15238-25ML
15238-5ML
15238-10X1ML
15238-10X0.1ML
15238-1ML
15238-100MLEA
973
EUR
15238-100ML
15238-25ML
15238-5ML
15238-10X1ML
15238-10X0.1ML
15238-1ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan 99% (excluding TMCS) (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan
Formel:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00008269 CAS-Nummer: 25561-30-2 UN: 2924 ADR: 8(3),II |