N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan, LiChropur™ Silylierungsreagenz, zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
MSTFA with 1% TMCS
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
69478-1ML-F
69478-5ML-F
69478-10X1ML-F
69478-1ML-FEA
53.5
EUR
69478-1ML-F
69478-5ML-F
69478-10X1ML-F
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan, LiChropur™ Silylierungsreagenz, zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan
Formel:
C₆H₁₂F₃NOSi Molecular Weight: 199.25 g/mol |
CAS-Nummer:
24589-78-4 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) | Colourless |
Appearance (Form) | Liquid |
Purity (GC area) | ≥97,0% |
GC minor component 1 (Area%) | 0,8 - 1,5 % |
Minor component 1 | Trimethylchlorosilane |
Refractive index N20/D | 1,377 - 1,380 |
Proton NMR spectrum | Conforms to structure |