Tetrabutylammoniumhydrogensulfat ≥99,0% für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrabutylammoniumbisulfat
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
86853-10G-FEA 157 EUR
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat ≥99,0% für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Molecular Weight: 339,54 g/mol
Schmelzpunkt: 169…172 °C
MDL: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&vid=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&prid=web&clid=SAPDAM