VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Kühlinkubatoren
Lieferant: VWR Collection
390-1338EA 3970 EUR
390-1338 390-1339
VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Kühlinkubatoren
Brutschränke Kühlbrutschränke
Diese kompressorgekühlten Inkubatoren mit forcierter Umluft und Drehzahlregelung (50 - 100%) haben einen Temperaturbereich von 3 bis 70 °C. Sie verfügen über einen Innenraum aus Edelstahl (DIN 1.4016) und ein Gehäuse aus Edelstahl mit Leinenstruktur. Die PREMIUM-Modelle sind mit einem intuitiv bedienbaren Menü, einer benutzerfreundlichen Software sowie einem USB-Anschluss zum Download von Daten auf einen USB-Stick und zum Hochladen von Programmen ausgestattet. Sie lassen sich mit dem Ethernet- oder Wi-Fi-Netzwerk verbinden, sodass sie von jedem beliebigen Computer aus ferngesteuert werden können. Zudem kann der Benutzer Benachrichtigungen über wählbare Parameter per E-Mail erhalten.
  • Multifunktionaler Mikroprozessorregler mit 7" Farb-Touchscreen bietet während des Betriebs einen Überblick über die eingestellten und die aktuellen Parameter
  • Zugangskontrolle via Passwort-Login und Administrator-Funktion zur Verwaltung von 5 Benutzerkonten
  • Speicherung von 40 benutzerdefinierten Programmen, schnelles und einfaches Ändern von Parametern bei laufendem Programm
  • Multisegment-Temperatur-/Zeit-Profile (bis zu 100) mit einstellbaren Rampen
  • Timer von 1 Minute bis zu 366 Tagen oder Dauerbetrieb
  • Einstellbare Startverzögerungs- und Loop-Funktion
  • Sicherheitsthermostat Klasse 3.3 (DIN 12880) mit einstellbarer Über- und Untertemperatur schützt die Proben und den Inkubator
  • Umweltfreundliches Kältemittel (R1234ze) mit sehr geringem Treibhauspotenzial (GWP 7)
Beide Modelle sind mit einer massiven Außentür und einer inneren Glastür ausgestattet. Sie verfügen über eine 30-mm-Durchführung, ein Türschloss, eine LED-Innenbeleuchtung und eine interne Netzsteckdose (230 V, 50 Hz, IP 54) für EU-Stecker (kann auf UK- oder CH-Stecker umgerüstet werden). Modell IL 150R ist ohne zusätzliches Stapel-Kit stapelbar, die anderen Modelle lassen sich nicht stapeln.
Die Sicherheitsmerkmale umfassen akustische und optische Temperaturalarme, Stromausfall-Kontrollsystem, Abtaufunktion, Alarm bei offener Tür und bei Temperaturfühlerausfall sowie eine automatische Diagnosefunktion.
Die Geräte sind mit der Premium Control Software ausgestattet und unterstützen die Einhaltung von GLP-Vorgaben durch Funktionen wie die Passwortschutzeinstellungen und das Ereignisregister sowie einen internen Speicher für bis zu 10000 Datensätze pro Benutzer (Speicherung für maximal 12 Monate). Die Werte können auf dem Display oder auf einem PC in Form einer Tabelle oder eines Diagramms angezeigt werden.
Lieferumfang: Die Modelle werden mit zwei oder drei (IL 250R) Edelstahl-Gittereinschüben, einem unteren Gittereinschub, Schlüsseln zum Schloss (2 Stück), Prüfzertifikat des Herstellers (Daten gemessen bei 37 ℃), Ethernet-Kabel, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und Premium Control Software (kann vom internen Speicher auf USB-Stick heruntergeladen werden) geliefert.
Bitte beachten UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.