VWR® INCU-Line® CR PREMIUM, Kühlinkubatoren
Lieferant: VWR Collection
390-1335EA 8180 EUR
390-1335 390-1336 390-1337
VWR® INCU-Line® CR PREMIUM, Kühlinkubatoren
Brutschränke Kühlbrutschränke
Diese kompressorgekühlten Inkubatoren mit forcierter Umluft und Drehzahlregelung (10 - 100%) haben einen Temperaturbereich von –10 bis +100 °C. Sie verfügen über eine Innenkammer aus Edelstahl (DIN 1.4301) und ein Gehäuse aus pulverbeschichtetem Blech. Die PREMIUM-Modelle sind mit einem intuitiv bedienbaren Menü und einer benutzerfreundlichen Software sowie einem USB-Anschluss inklusive USB-Stick zum Download von Daten und Hochladen von Programmen ausgestattet. Sie lassen sich mit dem Ethernet oder Wi-Fi-Netzwerk verbinden, sodass sie von jedem beliebigen Computer aus ferngesteuert werden können. Zudem kann der Benutzer Benachrichtigungen über wählbare Parameter per E-Mail erhalten.
  • Multifunktionaler Mikroprozessorregler mit 7"-Farb-Touchscreen bietet während des Betriebs einen Überblick über die eingestellten und die aktuellen Parameter
  • Zugangskontrolle via Passwort-Login und Administrator-Funktion zur Verwaltung von 5 Benutzerkonten
  • Speicherung von 40 benutzerdefinierten Programmen, schnelles und einfaches Ändern von Parametern bei laufendem Programm
  • Multisegment-Temperatur-/Zeit-Profile (bis zu 100) mit einstellbaren Rampen
  • Timer von 1 Minute bis zu 366 Tagen oder Dauerbetrieb
  • Einstellbare Startverzögerungs- und Loop-Funktion
  • Sicherheitsthermostat Klasse 3.3 (DIN 12880) mit einstellbarer Über- und Untertemperatur schützt die Proben und den Inkubator
  • Umweltfreundliches Kältemittel (R290) mit sehr geringem Treibhauspotenzial (GWP = 3)
Alle Modelle sind mit einer massiven Außentür und einer inneren Glastür ausgestattet. Die größeren Modelle IL 400CR und IL 750CR weisen Doppel-Außentüren auf. Alle Modelle sind mit Rollen (2 mit Bremsen), 30-mm-Durchführung, Innenbeleuchtung und Türschloss ausgestattet.
Die Sicherheitsmerkmale umfassen akustische und optische Temperaturalarme, Stromausfall-Kontrollsystem, Abtaufunktion, Alarm bei offener Tür und bei Temperaturfühlerausfall sowie eine automatische Diagnosefunktion.
Die Geräte sind mit der Premium Control Software ausgestattet und unterstützen die Einhaltung von GLP-Vorgaben durch Funktionen wie die Passwortschutzeinstellungen und das Ereignisregister sowie einen internen Speicher für bis zu 10.000 Datensätze pro Benutzer (Speicherung für maximal 12 Monate). Die Werte können auf dem Display oder auf einem PC in Form einer Tabelle oder eines Diagramms angezeigt werden.
Zubehörinformationen: Die Standard-Einschübe sind für eine maximale Last von 25 kg pro Einschub ausgelegt. Die verstärkten Edelstahl-Einschübe (optional für IL 240CR und IL 400CR) haben eine zulässige Last von bis zu 100 kg pro Einschub. Bitte beachten Sie die in den Spezifikationen angegebene maximale Kammerkapazität.
Lieferumfang: Alle Modelle werden mit Prüfzertifikat (Daten gemessen bei 37 °C), Ethernet-Kabel, Schlüsseln zum Schloss (2 Stück), mehrsprachiger Bedienungsanleitung und Premium Control Software (kann vom internen Speicher auf USB-Stick heruntergeladen werden) geliefert. Geräte des Modells IL 750CR werden mit drei verstärkten Gittereinschüben aus Edelstahl geliefert, die Modelle IL 240CR und IL 400CR mit drei Standard-Gittereinschüben aus Edelstahl.
Bitte beachten UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.