VWR® INCU-Line®, Kühlinkubatoren
Lieferant: VWR Collection
390-1341EA 2660 EUR
390-1341 390-1342 390-1343
VWR® INCU-Line®, Kühlinkubatoren
Brutschränke Kühlbrutschränke
Diese kompressorgekühlten Inkubatoren mit forcierter Umluft haben einen Temperaturbereich von 3 bis 70 °C. Sie verfügen über eine Innenkammer aus Edelstahl (DIN 1.4016) und ein Gehäuse aus pulverbeschichtetem Blech. Diese Modelle sind mit einem intuitiv bedienbaren Menü sowie einer USB-Schnittstelle zum Download von Daten auf einen USB-Stick ausgestattet und lassen sich mit dem LAN-Netzwerk verbinden. Das Modell IL 68R hat eine Außentür aus Glas, die Modelle IL 150R/250R haben eine massive Außentür und eine innere Glastür.
  • Multifunktionaler Mikroprozessorregler mit 4,3"-Farb-Touchscreen
  • Interner Speicher für bis zu 10.000 Datensätze (Speicherung für maximal 6 Monate)
  • Speicherung von fünf benutzerdefinierten Programmen, schnelles und einfaches Ändern von Parametern bei laufendem Programm
  • Fünf-Segment-Temperatur-/Zeit-Profil mit einstellbaren Rampen (Tage/Stunden/Minuten)
  • Timer von 1 Minute bis zu 366 Tagen oder Dauerbetrieb
  • Planbarer Programmstart (Einstellung von Datum und Uhrzeit) sowie Loop-Funktion für bis zu 255 Programmwiederholungen
  • Sicherheitsthermostat Klasse 3.3 (DIN 12880) mit einstellbarer Über- und Untertemperatur schützt die Proben
  • Modell IL 150R ist stapelbar, ohne dass ein zusätzliches Stapel-Kit benötigt wird
Die Geräte verwenden ein umweltfreundliches Kältemittel (R1234ze) mit sehr geringem Treibhauspotenzial (GWP ist 7). Alle Modelle sind mit 30-mm-Durchführung, Türschloss, Echtzeituhr, LED-Innenbeleuchtung und interner Netzsteckdose (230 V, 50 Hz, IP 54) für EU-Stecker (kann auf UK- oder CH-Stecker umgerüstet werden) ausgestattet.
Die Sicherheitsmerkmale umfassen akustische und optische Temperaturalarme, Stromausfall-Kontrollsystem, Alarm bei offener Tür und bei Temperaturfühlerausfall sowie eine automatische Diagnosefunktion.
Lieferumfang: Alle Modelle werden mit beschichteten Gittereinschüben, Schlüsseln zum Schloss (2 Stück), Hersteller-Prüfzertifikat (bei 37 °C) und mehrsprachiger Bedienungsanleitung (kann vom internen Speicher auf USB-Stick heruntergeladen werden) geliefert. Die optionale Premium Control Software (390-1323) wird auf einem USB-Stick geliefert, sodass diese auf einen PC hochgeladen werden kann.
Bitte beachten UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.