Multifuge™ X4/X4R Pro Zentrifugen
Lieferant: Thermo Scientific
75009900 75009915 75016066 75016067 75016077 75016087
521-2728EA 5943 EUR
521-2728 521-2730 521-2735 521-2736 521-2739 521-3499
Multifuge™ X4/X4R Pro Zentrifugen
Zentrifugen Tischzentrifugen
Viele allgemeine Anwendungen wie Zellkulturen, Mikrotiterplatten, Produktion von Biopharmazeutika, Blutseparation und Mikrobiologie können mit den Zentrifugen der Thermo Scientific™ Multifuge™ X4 Pro Reihe mit neuer Touchscreen-Technologie verarbeitet werden und so tägliche Aufgaben erleichtern.
  • Verarbeiten Sie bis zu 40×50 ml konische Röhrchen, 196×5/7 ml Blutröhrchen, 24 Mikrotiterplatten
  • Erzielen Sie schnellere Resultate beim Verarbeiten von klinischen Protokollen, Zellkulturanwendungen und dem Verarbeiten von Microtiterplatten
  • Lighthouse Modus: Die vergrößerter Anzeige von Zeit und Fortschritt ermöglicht die einfache Überwachung des Vorgangs auch von anderen Arbeitsplätzen des Labors. Der 'Alarm zum Ende des Durchgangs' kann mit verschiedenen Lautstärken programmiert werden
  • Die gekühlte Einheit wurde entwickelt, um temperaturempfindliche Proben zwischen –10 und 40 °C zu verarbeiten
Mit dem Auto-Lock™ III Rotor System kann man einfach per Tastendruck Rotoren installieren, auswechseln und es ermöglicht auch die schnelle Reinigung der Rotorkammer.
Thermo Scientific Fiberlite Kohlefaser-Rotoren sind eine fortschrittliche Alternative zu Metallrotoren und bieten überlegene Leistung ohne Alterungs- oder Korrosionerscheinungen für einen sicheren und sorgenfreien Betrieb. Sie verbessern die Produktivität durch das Verringern von Laufzeiten bei höheren Fliehkräften; ihr korrosions- und alterungsbeständiges Design sichert die Widerstandsfähigkeit.
Das ClickSeal™ Versiegelungssystem verschließt Becher schnell und problemlos, keine Schrauben oder komplizierte Clips. Handschuhfreundlich und mit Bio-Containment Zertifikat von CAMR in Porton Down, Großbritannien.
SMARTSpin™ Technologie optimiert die Beschleunigung, das Bremsen und die Restlastunwucht für jede Rotor- und Becheroption. Das System optimiert die Sicherheit und verbessert die Trennung von Stoffen.
Standards: EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC part 15. ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001.
Lieferumfang: Beide Zentrifugen sind auch als TX-1000 und TX-750 Pakete erhältlich.
Diese Pakete enthalten das Rotorkreuz, 4 Becher und 4 aerosoldichte Bio-Containment ClickSeal-Deckel.
Das Paket für Zellkulturen enthält Adapter für 50 ml-Röhrchen (4er Set), Adapter für 15 ml-Röhrchen (4er Set)
Das Paket für Blutröhrchen enthält 5/7 ml Adapter (4er Set), 10 ml Adapter (4er Set)