Rundkolben mit Normschliff
Lieferant: witeg Labortechnik
0.618.002 0.618.500 0.615.025 0.615.050 0.618.001 0.618.050 0.618.100 0.618.250
201-1368EA 108 EUR
201-1368 201-1299 201-1293 201-1294 201-1295 201-1296 201-1297 201-1298
Rundkolben mit Normschliff
Kolben Rundkolben
DURAN® Borosilikatglas 3.3, braun.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Mittelhals NS 14/23 oder NS 29/32 und braunem Glas zum Schutz von lichtempfindlichen Stoffen.
Standards: Gemäß DIN 12348 Vorgaben.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten