Hämatoxylin-Lösung Gill II, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Hydroxybrasilin, Naturschwarz 1
3873.1000EA
51.05
EUR
3873.1000
3873.2500
Hämatoxylin-Lösung Gill II, J.T.Baker®
Hämatoxylin-Färbelösung
Intended for histology and cytology staining procedures.
Hematoxyline (papanicolaou I), modified to match gill II and harris.
Formel:
C₁₆H₁₄O₆ Molecular Weight: 302.28 g/mol |
MDL:
MFCD00078111 CAS-Nummer: 517-28-2 |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Performance Test | Passes Test |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |