LiChrospher® RP-8, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
LISPRP8-5-125AEA 881 EUR
LISPRP8-5-125A LISPRP8-5125AF LISPRP8-5-250A LISPRP8-5250AF LISPRP8-5-10C5 LISPRP8510C5SK
LiChrospher® RP-8, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
LiChrospher® ist eine Silica, die sowohl in endverkappter als auch in nicht endverkappter C8- und C18-Phase erhältlich ist.
  • Sphärisches poröse Silica
  • Hocheffizient gepackte Säulen