Multielement-Standards, anionisch, für die Ionenchromatographie, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
87037.260EA 401 EUR
87037.260 87038.260 87039.260 87040.180
Multielement-Standards, anionisch, für die Ionenchromatographie, ARISTAR®
Standards Anionische Standards Anionische Multi-Element-Standards
  • Rückführbar auf NIST
  • Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ ISO 17025 akkreditiert sind
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.