VWR®, Stehprobenbeutel, mit Verschluss
Lieferant: VWR Collection
129-1473EA 292 EUR
129-1473 129-1472
VWR®, Stehprobenbeutel, mit Verschluss
Beutel Probenbeutel
Diese Stehprobenbeutel helfen bei Arbeiten, die zwei Hände benötigen.
  • Gammasterilisiert
  • Maximale Beutelöffnung zum leichteren Einführen von Proben
  • Der Aufreissverschluss ermöglicht interne Sterilität und eliminiert das Risiko interner Kontamination
Diese gefalteten Beutel bleiben von selbst stehen, ohne die Zuhilfenahme eines Gestells oder Ständers. Die Kombination aus Flachboden und Drahtverschluss sorgt für einen Beutel, der selbst ohne Stütze steht und geöffnet bleibt, bis die Probe eingefüllt wurde.
Lieferumfang: Die Dokumentation zur Sterilitätsbestätigung ist in jeder Box enthalten.