Superspher® RP8, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
SUPERRP84250AFEA 1150 EUR
SUPERRP84250AF SUPERRP8E4250F
Superspher® RP8, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Eine Reihe von 4-µm-Materialien wird in Europa unter dem Handelsnamen Superspher® vermarktet.
  • Sphärisches poröses Silica
  • Basendeaktiviertes LiChrospher® RP-select B
  • Endcapping-Möglichkeiten für RP-8 und RP-18
  • Hichrom hocheffiziente gepackte Säulen