Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau-Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Giemsa's-Färbemittel, Giemsa's Farbstoff, Azur-Eosin-Methylenblau nach Giemsa, Giemsa's Färbung, Giemsas Azur-Eosin-Methylenblau, Giemsa-Färbemittel, Azur-Eosin-Methylenblau Giemsa
3856.1000EA
49.57
EUR
3856.1000
3856.2500
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau-Lösung, J.T.Baker®
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau
GIEMSA's solution Azur-Eosine-methylene blue solution for microscopy (contains methanol).
MDL:
MFCD00081642 CAS-Nummer: 51811-82-6 UN: 1992 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Performance Test | Passes Test |