Hosen, PP
Lieferant: HUBEI ORIENT INTL TRADING
HOIT109978EA 135 EUR
HOIT109978 HOIT109977 HOIT145000
Hosen, PP
Einweg-Kleidung
Diese Einweghosen aus PP eignen sich perfekt als Kombination mit PP-Laborkitteln.
  • Atmungsaktives und leichtes Gewebe
  • Einfach anzuziehen
  • Gummizug an Taille und Knöcheln
Gewicht: 40 g/m²