Tetrahydrofuran ≥99,5% (durch GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF
6778-45EA
0
EUR
6778-45
6778-25
Tetrahydrofuran ≥99,5% (durch GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Tetrahydrofuran
Formel:
C₄H₈O Molecular Weight: 72.11 g/mol Siedepunkt: 66 Schmelzpunkt: -108.5 Flammpunkt: –14 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005356 CAS-Nummer: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3 II Merck Index: 12,09351 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | ≥99.5% |
Water (KF | ≤0.05 % |
Titrable Acid (meq/g) | ≤0.0005 |
Residue after Evaporation | ≤0.0005 % |
Peroxides (as H₂O₂) | ≤0.015 % |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |