Ethylacetat ≥99,0% (durch GC), Laborreagens
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
16371-4X5L 16371-5L
16371-4X5LEA 681.25 EUR
16371-4X5L HONC16371-5L
Ethylacetat ≥99,0% (durch GC), Laborreagens
Ethylacetat
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 506104
RTECS Number: AH5425000
UNSPSC Code: 12191602
Formel: CH₃COOC₂H₅
Siedepunkt: 77 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,901 g/cm³
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.0 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Non-volatile matter Max. 0.003 %
Explosion Limit 2.2-11.5 %, 38 °F
Refractive Index n20/D 1.3720 (lit.)
Autoignition Temperature 801 °F