DNA Isolation, Pflanzliches-DNA-Mini-Kit, peqGOLD
Lieferant: VWR Chemicals
13-3486-00EA
25.3
EUR
13-3486-00
13-3486-02
DNA Isolation, Pflanzliches-DNA-Mini-Kit, peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien
Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Zuverlässige Isolierung hochwertiger zellulärer Gesamt-DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Geweben. peqGOLD Homogenisations-Säulen entfernen Zelltrümmer und verbessern die Probenhandhabung nach der Lyse.
- Schnell: Verarbeiten Sie 50 mg frische Probe oder 30 mg trockene Probe in weniger als 40 Minuten
- Reproduzierbar: Standardisierte Methode für zuverlässige Ergebnisse aus einer Vielzahl von Proben
- Sicher: Keine organischen Extraktionen
- Hohe Qualität: Aufgereinigte DNA eignet sich für die meisten Folgeanwendungen
Lieferumfang: Jedes Kit enthält peqGOLD DNA Mini-Säulen, peqGOLD DNA Homogenisations-Säulen, 2-ml-Sammelröhrchen, SP1-Puffer, SP2-Puffer, SP3-Puffer, RNase A und Elutionspuffer.